製品名
4-メチルウンベリフェリル β-D-セロビオシド, glucanase substrate
品質水準
アッセイ
≥98.00% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
InChI
1S/C22H28O13/c1-8-4-14(25)32-11-5-9(2-3-10(8)11)31-21-19(30)17(28)20(13(7-24)34-21)35-22-18(29)16(27)15(26)12(6-23)33-22/h2-5,12-13,15-24,26-30H,6-7H2,1H3/t12-,13-,15-,16+,17-,18-,19-,20-,21-,22+/m1/s1
InChI Key
PRTGXBPFDYMIJH-MKQZUAMYSA-N
アプリケーション
- A. nigerから得られたセルラーゼの分析に
- 1,4-β-セロビオヒドロラーゼの細胞外酵素活性の測定に
- 結合酵素であるエンドグルカナーゼI(EGIc) Trichoderma reeseiクラスIIヒドロホビン(HFBI)の活性をアッセイするために
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M6018-100MG:
M6018-VAR:
M6018-500MG:
M6018-500MG-PW:
M6018-100MG-PW:
M6018-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック