詳細
α-glucosidase substrate
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
蛍光検出
λex 316 nm; λem 375 nm (Reaction product)
λex 317 nm; λem 374 nm (pH9.0)
λex 360 nm; λem 449 nm
λex 365 nm; λem 445 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (α-glucosidase)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
InChI
1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13-,14+,15-,16+/m1/s1
InChI Key
YUDPTGPSBJVHCN-JZYAIQKZSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
69591-25MG:
69591-BULK:
69591-VAR:
69591-100MG:
69591-500MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック