Merck
73681
Sigma-Aldrich
4-ニトロフェニル α-D-マルトヘキサオシド
≥95.0% (HPLC), powder
別名:
4-ニトロフェニル α-D-ヘキサ-(1→4)-グルコピラノシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H65NO33
CAS番号:
分子量:
1111.95
Beilstein:
3586152
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
製品名
4-ニトロフェニル α-D-マルトヘキサオシド, ≥95.0% (HPLC)
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
powder
不純物
≤5% water
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)Oc7ccc(cc7)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C42H65NO33/c44-5-13-19(50)20(51)26(57)38(66-13)72-33-15(7-46)68-40(28(59)22(33)53)74-35-17(9-48)70-42(30(61)24(35)55)76-36-18(10-49)71-41(31(62)25(36)56)75-34-16(8-47)69-39(29(60)23(34)54)73-32-14(6-45)67-37(27(58)21(32)52)65-12-3-1-11(2-4-12)43(63)64/h1-4,13-42,44-62H,5-10H2/t13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37+,38-,39-,40-,41-,42-/m1/s1
InChI Key
GNFSLPRCTKUSTG-UYDBUFRNSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-Nitrophenyl ǥ-D-maltohexaoside has been used to assay ǥ-amylase enzyme activity.
生物化学的/生理学的作用
4-Nitrophenyl ǥ-D-maltohexaoside serves as a chromogenic substrate for ǥ-amylases and yields a yellow product upon cleavage that can be spectrophotometrically measured at 44 nm.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
73681-500MG:
73681-BULK:
73681-VAR:
73681-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
K Lorentz
Journal of clinical chemistry and clinical biochemistry. Zeitschrift fur klinische Chemie und klinische Biochemie, 21(7), 463-471 (1983-07-01)
Measurements of alpha-amylase with 4-nitrophenyl glucosides offer the following advantages over methods that rely on the formation of NADH: a short lag phase, no apparent interference by metabolites and enzymes of the sample and extremely stable substrates with low blank
D G Semaan et al.
Journal of ethnopharmacology, 203, 39-46 (2017-03-28)
Ethno-botanical information from diabetic patients in Cuba led to the identification of Allophylus cominia as a possible source of new drugs for the treatment of type 2 diabetes mellitus (T2-DM). Chemical characterization of the extracts from A. cominia was carried