組成
acetic acid (30%), 1000 mL
sulfanilic acid, 8.0 g
テクニック
microbe id | metabolite detection: suitable
アプリケーション
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
適合性
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Neisseria spp.
anaerobic bacteria
coliforms
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
InChI Key
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
39441-BULK-F:
39441-100ML-F:4548173376189
39441-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Vibrio Detection
On the Trail of Campylobacter
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning Differentiation of Escherichia coli from coliforms.