テクニック
microbe id | staining: suitable
屈折率
n20/D 1.361
密度
0.80 g/mL at 20 °C
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
68.0 °F
引火点(℃)
20 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
75482-BULK-F:
75482-VAR-F:
75482-250ML-F:4548173288536
75482-2.5L-F:4548173288529
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
On the Trail of Campylobacter
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques