安全性情報
D2935
Millipore
デカルボキシラーゼブロス培地、Moeller
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.85
無菌性
non-sterile
品質水準
製品種目
BioChemika
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
最終pH
6.0±0.2 (25 °C)
アプリケーション
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
nonselective and differential for Citrobacter spp.
nonselective and differential for Enterobacter spp.
nonselective and differential for Escherichia coli
nonselective and differential for Klebsiella spp.
nonselective and differential for Proteus spp.
nonselective and differential for Salmonella spp.
nonselective and differential for Serratia spp.
nonselective and differential for Shigella spp.
nonselective and differential for coliforms
nonselective and differential for enterobacteriaceae
アプリケーション
アミノ酸脱炭酸能に基づいて細菌を分化するのに用います。
構成
成分(g/L)
動物組織のペプシン消化物、5.00
ウシ抽出物、5.00
デキストロース、0.50
ブロモクレゾールパープル、0.01
クレゾールレッド、0.005
ピリドキサル、0.005
調製ノート
蒸留水1000 mLに10.52 gのDecarboxylase Broth Baseを懸濁させます。10 gのL-アルギニン(カタログ番号11010)またはL-リジン(カタログ番号62840)またはL-オルニチン(カタログ番号75470)のいずれかを加えてください。加熱して培地を完全に溶かします。L-オルニチンを加えた場合は、pHを再調整してください。スクリューキャップ付きチューブに5 mLずつ分注してください。15 lbs.圧、121°Cで10分間オートクレーブ滅菌します。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D2935-500G:
D2935-VAR:
D2935-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)