製品名
ダルベッコ改変イーグル培地(高グルコース), With 4500 mg/L glucose and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
品質水準
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
構成
phenol red: yes
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
HEPES: no
glucose: high
sodium pyruvate: no
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
数量
再構成
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D5648-25KG:
D5648-BULK:
D5648-50K:
D5648-5L:
D5648-10X1L:
D5648LF1-BIBC:
D5648-2X5L:
D5648-25K:
D5648-1L:
D5648-VAR:
D5648-50KG:
D5648-PROC:
D5648-BIBC:
D5648-10L:
D5648-50L:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cell culture protocol for passaging and splitting suspension cell lines