Merck
317810
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン四酢酸 二ナトリウムマグネシウム塩 水和物
99%
別名:
エチレンジアミン四酢酸 二ナトリウムマグネシウム塩, エチレンジアミン四酢酸マグネシウム二ナトリウム 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COO)2Mg · xH2O
分子量:
358.50 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
官能基
amine
SMILES記法
[Na+].[Na+].[H]O[H].[O-]C(=O)CN(CCN1CC(=O)O[Mg]OC(=O)C1)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Mg.2Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;1H2/q;+2;2*+1;/p-4
InChI Key
IFRDBGYJSLDMHQ-UHFFFAOYSA-J
アプリケーション
エチレンジアミン四酢酸二ナトリウムマグネシウム塩水和物(二ナトリウムマグネシウムEDTA)は、以下に使用できます。     
  • カルシウムなどの幅広い多価カチオンと結合する各種分野でのキレート剤。      
  • スーパーキャパシタ用の直接熱分解による窒素ドープした多孔質炭素材合成用の窒素前駆体塩。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
317810-BULK:
317810-50G:
317810-VAR:
317810-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)