グレード
SAJ special grade
アッセイ
≥99.0%
利用可能性
available only in Japan
SMILES記法
O=C(CN(CCN(CC(O[Na])=O)CC(O[Na])=O)C1)O[Mg]OC1=O.C
InChI
1S/C10H16N2O8.CH4.Mg.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);1H4;;;/q;;+2;2*+1/p-4
InChI Key
GWHGOZUTJQPIGV-UHFFFAOYSA-J
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
09-1400-2-25G-J:
試験成績書(COA)