製品種目
BioChemika
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
creatine, 0.3 g
dist. water, 100 mL
potassium hydroxide, 40 g
包装
pkg of 100 mL
保管条件
(Tightly closed. Dry.)
テクニック
microbe id | metabolite detection: suitable
アプリケーション
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
Enterobacter spp.
Klebsiella spp.
Neisseria spp.
Pseudomonas spp.
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
07689-BULK-F:
07689-100ML-F:
07689-VAR-F:
資料
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning Differentiation of Escherichia coli from coliforms.