認証
according to ISO 21527-2:2008
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 15.0 g/L
chloramphenicol, 0.1 g/L
dextrose, 10.0 g/L
dichloran, 0.002 g/L
magnesium sulfate, 0.5 g/L
monopotassium phosphate, 1.0 g/L
peptic digest of animal tissue, 5.0 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
5.6±0.2 (25 °C)
アプリケーション
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
selective for molds (General Media)
selective for yeasts (General Media)
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
調製ノート
脚注
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
40587-500G:
40587-VAR:
40587-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック