安全性情報
79894
Millipore
MKTTn Novobiocin Supplement
suitable for microbiology
別名:
Muller-Kauffmann Tetrathionate Novobiocin Supplement, Novobiocin Selective Supplement
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41171614
NACRES:
NA.85
無菌性
sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Salmonella spp.
アプリケーション
Supplement recommended for selective enrichment and isolation of Salmonellae.
アナリシスノート
(per vial sufficient for 1000 ml medium)
Novobiocin 40.00mg
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
79894-1VL-BULK:
79894-5VL:
79894-1VL:
79894-VAR:
79894-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)