安全性情報
60865
Millipore
クックドミート培養液
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171607
NACRES:
NA.74
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
beef heart (extract from 454g), 30 g/L
D(+)-glucose, 2 g/L
meat peptone (peptic or mixed peptone), 20 g/L
sodium chloride, 5 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.2±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
適合性
anaerobic bacteria
nonselective for Bacteroides spp.
nonselective for Clostridium spp.
nonselective for Enterococcus spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
アプリケーション
臨床検体由来の好気性、微好気性、嫌気性細菌の一次培養用。
調製ノート
蒸留水1 Lに57 gを懸濁させます。十分に混合し、すべての粒子が完全に湿潤するまで15分間放置してください。十分に混合し、均一な懸濁液を維持しながら、チューブに分注します。121°Cで15分間オートクレーブ滅菌します。
その他情報
Clostridium difficile(クロストリジウムディフィシレ)の培養および単離用。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
60865-BULK:
60865-100G:
60865-VAR:
60865-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G. Tarozzi
Zbl. Bakt., 38, 619-619 (1905)
P.N. Levett
Microbios. Lett., 25, 67-67 (1984)
資料
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques