安全性情報
A-054
Supelco
Multicomponent Alcohol Calibration Kit (C1-C3) solution
in H2O (varied conc.), ampule of 3 × 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
包装
ampule of 3 × 1.2 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
in H2O (varied conc.)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
詳細
A multicomponent calibration kit containing acetone, ethanol, isopropanol, and methanol at concentrations of 500, 1000, and 4000 μg/mL. This kit is suitable for calibration of blood alcohol testing methods using GC Headspace.
アナリシスノート
Each component at stated concentration (μg/mL), 1.2 mL/Ampule, 3 Ampules per Kit
C1 C2 C3
Acetone 500 1000 4000
Ethanol 500 1000 4000
Isopropanol 5001000 4000
Methanol5001000 4000
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A-054-C3-1.2ML:
A-054-C2-1.2ML:
A-054-3X1.2ML:4548173372198
A-054-C1-1.2ML:
A-054-CC:
試験成績書(COA)