Merck
D0256
Sigma-Aldrich
ズルシトール
≥99% (GC)
別名:
ガラクチトール, ズルシット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14O6
CAS番号:
分子量:
182.17
Beilstein:
1721903
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
crystals
甘さ
<0.6 × sucrose
white
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5+,6-
InChI Key
FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ズルシトール(ガラクチトール)は、ガラクトースの還元から得られる糖アルコールであり、白内障形成、肝脾腫、および精神遅滞と関連する研究において重要です。ガラクチトールデヒドロゲナーゼの同定、識別、および特性解析のための基質として使用されます。ガラクチトールは、植物や食品中の糖アルコールの分析のために開発された分析法において参照化合物として使用される可能性があります。
生物化学的/生理学的作用
糖アルコールであり、ヒト味覚細胞に対する弱い甘味物質です。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な糖アルコールを包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D0256-100G:
D0256-BULK:
D0256-25G:
D0256-10MG:
D0256-VAR:
D0256-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
H P Schwarz et al.
Clinical chemistry, 31(3), 420-422 (1985-03-01)
An oral dose of galactose, 1 g/kg of body weight, was administered to 24 children with the Duarte variant/classical galactosemia genetic compound (GtD/gt) and to 16 controls ranging in age from 0.3 to 10.7 years. Urine was then collected for
Joanne Hughes et al.
The Journal of pediatrics, 154(5), 721-726 (2009-02-03)
To determine the long-term outcome of dietary intervention in siblings from 14 Irish families with classical galactosemia (McKusick 230400), an autosomal recessive disorder of carbohydrate metabolism and galactose-1-phosphate uridyltransferase (GALT) deficiency. Outcomes in siblings on dietary galactose restriction were studied
C Jakobs et al.
Pediatric research, 18(8), 714-718 (1984-08-01)
A stable isotope dilution assay for galactitol in amniotic fluid has been developed using selected ion monitoring chemical ionization gas chromatography-mass spectrometry of the hexaacetate derivative. [1,1-2H2]Galactitol was synthesized for use as the internal standard. Galactitol is a component of
Peter F Kador et al.
Journal of ocular pharmacology and therapeutics : the official journal of the Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics, 25(4), 299-308 (2009-05-20)
The two most widely investigated animal models for diabetic retinopathy (DR) are the rat and dog. In dogs, aldose reductase (AR) is present only in retinal capillary pericytes and their destruction has been linked to polyol accumulation and resulting apoptosis.
Ignasi Barba et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 51(9), 4416-4421 (2010-04-09)
To explore the metabolic profile of vitreous fluid of patients with proliferative diabetic retinopathy (PDR) using 1H-NMR-based metabonomic analysis. 1H-NMR spectra were acquired from vitreous samples obtained during vitrectomy from 22 patients with type 1 diabetes with PDR and from