メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
6.8±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
適合性
rhizobiaceae
アプリケーション
根粒菌のような土壌微生物の培養、単離、および計数に用います。
構成
成分(g/L):
酵母エキス、1.00
マンニトール、10.00
リン酸二カリウム、0.50
硫酸マグネシウム、0.20
塩化ナトリウム、0.10
炭酸カルシウム、1.00
寒天、15.00
酵母エキス、1.00
マンニトール、10.00
リン酸二カリウム、0.50
硫酸マグネシウム、0.20
塩化ナトリウム、0.10
炭酸カルシウム、1.00
寒天、15.00
調製ノート
蒸留水1000 mLに酵母マンニトール寒天27.8 gを懸濁させます。沸騰させて培地を完全に溶解させます。15 lbsの圧力(121°C)で15分間オートクレーブ滅菌します。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
Y3252-500G:
Y3252-BULK:
Y3252-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Subba Rao, N.S.
Soil Microorganisms and Plant Growth, 142-142 (1977)