Merck
C6767
Sigma-Aldrich
コンゴーレッド
Dye content ≥35 %, Powder
別名:
コスモスレッド, コットンレッドB, コットンレッドC, コンゴレッド4B, ダイレクトレッド28, ダイレクトレッドR, ダイレクトレッドY
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H22N6Na2O6S2
CAS番号:
分子量:
696.66
カラーインデックス番号:
22120
Beilstein:
3894858
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
コンゴーレッド, Dye content ≥35 %
形状
powder
品質水準
組成
Dye content, ≥35%
テクニック
titration: suitable
red-brown
pH
6.7 (10 g/L)
mp
>360 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].Nc1c(cc(c2ccccc12)S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)\N=N\c5cc(c6ccccc6c5N)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C32H24N6O6S2.2Na/c33-31-25-7-3-1-5-23(25)29(45(39,40)41)17-27(31)37-35-21-13-9-19(10-14-21)20-11-15-22(16-12-20)36-38-28-18-30(46(42,43)44)24-6-2-4-8-26(24)32(28)34;;/h1-18H,33-34H2,(H,39,40,41)(H,42,43,44);;/q;2*+1/p-2/b37-35+,38-36+;;
InChI Key
IQFVPQOLBLOTPF-HKXUKFGYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • コンゴレッドは脳組織におけるアミロイド沈着物の定量用組織化学的染色剤として使用されています。
  • コンゴレッドは真菌類クリプトコックス・ネオフォルマンスにおける細胞壁阻害性物質として使用されています。
  • コンゴレッドは、共焦点顕微鏡を用いる生のジャガイモとフライドポテトの細胞壁の微細構造の細部を調べるためにも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
コンゴレッドはベンジジン系アニオン性ジアゾ染料です。コンゴレッドは多くのアミロイドタンパク質に結合する組織学的染料であり、アミロイドβ-ペプチド集合体の定量に使われます。コンゴレッドはさらに、連続的なβ-(1→4)-結合D-グルコピラノシルユニットといくつかのヘミセルロースガラクトグルコマンナンを含むポリサッカリドであるβ-D-グルカンと相互作用します。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C6767-100G:
C6767-BULK:
C6767-VAR:
C6767-500G:
C6767-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
O A Odeyemi et al.
Microbial pathogenesis, 136, 103665-103665 (2019-08-14)
This study aimed to investigate antibiotic resistance and putative virulence factors among Cronobacter sakazakii isolated from powdered infant formula and other sources. The following 9 cultures (CR1-9) were collected from our culture collection: C. sakazakii and 3 Cronobacter species: C. sakazakii ATCC®
Some changes in potato chips during frying observed by confocal laser scanning microscopy (CLSM).
Pedreschi F and Aguilera JM
Food Science and Technology International = Ciencia y tecnologia de Los Alimentos Internacional, 8, 197-201 (2002)
Kinetic study and equilibrium isotherm analysis of Congo Red adsorption by clay materials.
Chemical Engineering Journal, 148, 354-364 (2009)
Quantification of cerebral amyloid angiopathy and parenchymal amyloid plaques with Congo red histochemical stain.
Wilcock DM, et al.
Nature Protocols, 1, 1591-1591 (2006)
PKC1 is essential for protection against both oxidative and nitrosative stresses, cell integrity, and normal manifestation of virulence factors in the pathogenic fungus Cryptococcus neoformans.
Gerik KJ, et al.
Eukaryotic Cell, 7, 1685-1685 (2008)