製品種目
BioChemika
品質水準
形状
liquid
組成
Calcofluor White M2R, 1 g/L
Evans blue, 0.5 g/L
テクニック
microbe id | staining: suitable
色
blue to very dark blue
λmax
423-443 nm
蛍光検出
λex 423-443 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
アプリケーション
food and beverages
hematology
histology
microbiology
保管温度
room temp
適合性
fungi
parasites
yeasts
SMILES記法
C1=CC=C(C=C1)NC2=NC(=NC(=N2)N(CCO)CCO)NC3=CC(=C(C=C3)C=CC4=C(C=C(C=C4)NC5=NC(=NC(=N5)NC6=CC=CC=C6)N(CCO)CCO)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O
InChI
InChI=1S/C40H44N12O10S2/c53-21-17-51(18-22-54)39-47-35(41-29-7-3-1-4-8-29)45-37(49-39)43-31-15-13-27(33(25-31)63(57,58)59)11-12-28-14-16-32(26-34(28)64(60,61)62)44-38-46-36(42-30-9-5-2-6-10-30)48-40(50-38)52(19-23-55)20-24-56/h1-16,25-26,53-56H,17-24H2,(H,57,58,59)(H,60,61,62)(H2,41,43,45,47,49)(H2,42,44,46,48,50)/b12-11+
InChI Key
CNGYZEMWVAWWOB-VAWYXSNFSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
18909-VAR-F:
18909-BULK-F:
18909-100ML-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック