product name
フルオレセイン ナトリウム塩, used as fluorescent tracer
品質水準
形状
powder
色
orange to brown
pH
8.3 (20 °C, 10 g/L)
mp
>300 °C
溶解性
H2O: 1 mg/mL
密度
0.78 g/cm3 at 29.6 °C (85.3 °F at 699.7 hPa)
蛍光検出
λex 460 nm; λem 515 nm(lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]c1ccc2c(Oc3cc([O-])ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C20H12O5.2Na/c21-11-5-7-15-17(9-11)24-18-10-12(22)6-8-16(18)20(15)14-4-2-1-3-13(14)19(23)25-20;;/h1-10,21-22H;;/q;2*+1/p-2
InChI Key
RGPLGPBQJOQFJS-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 1
引火点(°F)
423.7 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
217.6 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F6377-BULK:
F6377-VAR:
80263:
F6377-100G:
F6377-500G:
F6377-25G:
F6377-6X100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック