Merck
Y3752
Millipore
酵母麦芽汁
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171607
NACRES:
NA.85
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
組成
Dextrose, 10.00 g/L
Malt extract, 3.00 g/L
Peptic digest of animal tissue, 5.00 g/L
Yeast extract, 3.00 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
6.2±0.2 (25 °C)
アプリケーション
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
nonselective for molds (General Media)
nonselective for yeasts (General Media)
アプリケーション
酵母と糸状菌の単離と培養に使用されます。
調製ノート
蒸留水1000 mLに21 gのYeast Malt Brothを懸濁させます。沸騰するまで加熱して培地を完全に溶かします。15 lbs.圧、121°Cで15分間オートクレーブ滅菌します。選択培地を調製するには、培地をpH 3.0~4.0に酸性化するか、適切な抗生物質を添加します。酸や抗生物質を添加した後は、培地を加熱しないでください。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
Y3752-500G:
Y3752-500G-PW:
Y3752-BULK:
Y3752-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rucha Natu et al.
Lab on a chip, 19(15), 2512-2525 (2019-07-02)
Selective manipulation of single cells is an important step in sample preparation for biological analysis. A highly specific and automated device is desired for such an operation. An ideal device would be able to selectively pick several single cells in
Rucha Natu et al.
Analytical chemistry, 91(7), 4357-4367 (2019-03-05)
Cell sorting methods are required in numerous healthcare assays. Although flow cytometry and magnetically actuated sorting are widespread techniques for cell sorting, there is intense research on label-free techniques to reduce the cost and complexity of the process. Among label-free