主要文書
1.02352
Millipore
Cellobiose
for biochemistry
別名:
Cellobiose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11
CAS番号:
分子量:
342.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
EC Index Number:
208-436-5
NACRES:
NA.79
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
225-230 °C (decomposition)
かさ密度
600 kg/m3
保管温度
15-25°C
SMILES記法
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2
InChI Key
GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Purity (HPLC): ≥ 98 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Spec. rotation [α²0/D (50 g/l; water): +34.0 - +35.0 °
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.5 %
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1