Merck
360279
Sigma-Aldrich
4-Nitro-L-phenylalanine monohydrate
98%
別名:
(S)-2-Amino-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4CH2CH(NH2)CO2H · H2O
CAS番号:
分子量:
228.20
Beilstein:
2809673
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
光学活性
[α]25/D +6.8°, c = 1.3 in 3 M HCl
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
245-251 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
O.N[C@@H](Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H10N2O4.H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(4-2-6)11(14)15;/h1-4,8H,5,10H2,(H,12,13);1H2/t8-;/m0./s1
InChI Key
OLZDHJRNUIXKLU-QRPNPIFTSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
360279-5G:
360279-BULK:
360279-VAR:
360279-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1