Merck
658421
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-4-Nitrophenylalanine methyl ester hydrochloride
97%, for peptide synthesis
別名:
p-Nitrophenylalanine methyl ester hydrochloride, Methyl 4-nitro-L-phenylalaninate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4CH2CH(NH2)CO2CH3 · HCl
CAS番号:
分子量:
260.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品名
(S)-(+)-4-Nitrophenylalanine methyl ester hydrochloride, 97%
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
210-214 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H12N2O4.ClH/c1-16-10(13)9(11)6-7-2-4-8(5-3-7)12(14)15;/h2-5,9H,6,11H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI Key
BTHMRXRBXYHLRA-FVGYRXGTSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
658421-BULK:
658421-10G:
658421-5G:
658421-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)