Merck
300764
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-テトラヒドロ-9H-ピリド[3,4-b]インドール
98%
別名:
THBC, テトラヒドロノルハルマン, トリプトリン, ノレレアグニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12N2
CAS番号:
分子量:
172.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
mp
206-208 °C (lit.)
SMILES記法
C1Cc2c(CN1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C11H12N2/c1-2-4-10-8(3-1)9-5-6-12-7-11(9)13-10/h1-4,12-13H,5-7H2
InChI Key
CFTOTSJVQRFXOF-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
関連するカテゴリー
詳細
Ozonolysis of the enamine bond of 1,2,3,4-tetrahydro-9H-pyrido[3,4-b]indole derivatives was studied.
アプリケーション
  • IBXによって媒介される室温での酸化的芳香化によるインドリル-β-カルボリンアルカロイドオイジストミンUの合成のための反応剤
  • 神経保護作用のあるHDAC6阻害剤の調製のための反応剤
  • EGFRおよびオーロラAキナーゼ阻害剤としてのアミノフラノピリミジンの調製のための反応剤
  • CDK4阻害剤の調製のための反応剤
  • ヒト5-HT5A受容体リガンドとしてのテトラヒドロカルボリン誘導体の調製のための反応剤
  • ジヒドロ葉酸還元酵素阻害剤および抗菌剤としての5-(ジアミノメチル)-2,4-アミノピリミジンの調製のための反応剤
アルカロイドの合成や神経変性疾患の研究に用いられています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
300764-1G:
300764-BULK:
300764-5G:
300764-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Karolina Pulka
Current opinion in drug discovery & development, 13(6), 669-684 (2010-11-10)
The synthesis of biologically active heterocyclic scaffolds is one of the significant challenges of modern synthetic chemistry. The Pictet-Spengler (PS) reaction, known for approximately a century, remains a particularly popular cyclization method. This review describes recent applications of the PS
Tetrahedron, 48, 9735-9735 (1992)
Fangrui Wu et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(3), 1498-1500 (2012-01-11)
The Pictet-Spenglerase strictosidine synthase (STR1) has been recognized as a key enzyme in the biosynthesis of some 2000 indole alkaloids in plants, some with high therapeutic value. In this study, a novel function of STR1 has been detected which allows
Kaushik Chanda et al.
Molecular diversity, 15(2), 569-581 (2010-10-12)
The Pictet-Spengler reaction, using polyethylene glycol immobilized tryptophan ester with a variety of ketones, was achieved by refluxing condition in acidic chloroform. The linear as well as cyclic ketones were employed. All the ketones were reacted within 6-8 h to
I M McDonald et al.
Journal of medicinal chemistry, 43(19), 3518-3529 (2000-09-23)
A novel series of nonpeptide CCK(2) receptor antagonists has been prepared, in which 2,7-dioxo-2,3,4,5,6,7-hexahydro-1H-benzo[h][1, 4]diazonine (5) was used as a chemical template. This uncommon ring system was obtained in a highly substituted form and in high yield by ozonolysis of
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
300764-1G4061826659427
300764-5G4061832841625