Merck
C5459
Sigma-Aldrich
N-カルベトキシフタルイミド
96%
別名:
N-エトキシカルボニルフタルイミド, エチル 1,3-ジオキソ-2-イソインドリンカルボン酸塩, エチルフタルイミド-N-カルボキシレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H9NO4
CAS番号:
分子量:
219.19
Beilstein:
196340
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
crystals
mp
90-92 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)N1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H9NO4/c1-2-16-11(15)12-9(13)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
VRHAQNTWKSVEEC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アミン基を保護する目的で使用されます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C5459-100G:
C5459-25G:
C5459-BULK:
C5459-VAR:
C5459-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Tetrahedron, 49, 13-13 (1993)