Merck
763969
Sigma-Aldrich
ベンゼン-1,4-ジチオール
99% (GC)
別名:
1,4-ジメルカプトベンゼン, 1,4-ベンゼンジチオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6S2
CAS番号:
分子量:
142.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99% (GC)
フォーム
powder or crystals
mp
92-97 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Sc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C6H6S2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
InChI Key
WYLQRHZSKIDFEP-UHFFFAOYSA-N
詳細
ベンゼン-1,4-ジチオール(BDT)は、さまざまな表面上の自己組織化単分子層(SAM)を形成するために使用できる、芳香族ジチオールの1クラスです。
アプリケーション
BDTは架橋剤として使用でき、3Dプリンティングに用いるアクリル酸ベースの光感受性エポキシ化ダイズオイルの開発に役立ちます。金ベースのナノコンストリクションは、BDTによりその表面を官能基化して製作できます。これにより、未修飾の表面に比べ全体的なフリッカノイズが減少します。
この分子は、電子デバイスの単分子接合に使用できます。また、ナノ材料合成にも使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
763969-BULK:
763969-1G:
763969-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xing; et al.
Journal of the American Chemical Society, 132, 7946-7946 (2011)
Li Lin et al.
ACS nano, 12(7), 6492-6503 (2018-06-21)
Charge transport plays an important role in defining both far-field and near-field optical response of a plasmonic nanostructure with an ultrasmall built-in nanogap. As the gap size of a gold core-shell nanomatryoshka approaches the sub-nanometer length scale, charge transport may
Photoresins based on acrylated epoxidized soybean oil and benzenedithiols for optical 3D printing
Miezinyte G, et al.
Rapid Prototyping Journal (2018)
Conductance of a molecular junction
Reed MA, et al.
Science, 278(5336), 252-254 (1997)
Yung-Ching Chang et al.
Optics express, 25(20), 24767-24779 (2017-10-19)
Near-field and far-field optical properties of plasmonic materials can be tailored by coupling the existing structures. However, fabricating 3D coupled structures in the solution by molecular linkers may suffer from low yield, low stability (particle aggregates), long reaction time, complex
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
763969-1G4061832922959