グレード
technical grade
アッセイ
90%
フォーム
solid
mp
215-224 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(S)cc1
InChI
1S/C7H6O2S/c8-7(9)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,(H,8,9)
InChI Key
LMJXSOYPAOSIPZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
4-メルカプト安息香酸(4-MBA)は、4-カルボキシチオフェノールまたは p-メルカプト安息香酸とも呼ばれ、有機合成に使用される芳香族化合物です。 4-MBA は、反応性の高いチオール(-SH)基を通じてジスルフィド結合の形成を促進します。チオール基 の硫黄原子は非常に求核性が高く、求電子剤を攻撃することができます。 これにより、多様なチオール含有化合物の形成が促進されます。 また、4-MBA はリガンドとして配位錯体を形成し、特に金属表面における自己組織化単分子膜(SAM)の形成など、表面の機能化に利用されています。
アプリケーション
- 食品不純物混和の検出用のSERS基質:食品不純物混和の検出に役立つSERS基質となるAuNPプラズモン紙のin situ製造のための交互積層バイオポリマー集合体に、4-メルカプト安息香酸が使用されています(Viriyakitpattana et al., 2024)。
- 磁気プラズモンナノ粒子の開発:4-メルカプト安息香酸を使用して、レーザーアブレーション法とソルボサーマル法の組み合わせにより得られる磁気プラズモンナノ粒子の複数波長SERSの研究で、ナノ粒子合成における多用途性が示されています(Talaikis et al., 2023)。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
662534-5G:
662534-VAR:
662534-25G:
662534-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Molly K Gregas et al.
Applied spectroscopy, 64(8), 858-866 (2010-08-20)
We describe the development and application of a co-functionalized nanoprobe and biodelivery platform combining a nuclear targeting peptide (NTP) for improved cellular uptake and intracellular targeting with p-mercaptobenzoic acid (pMBA) as a surface-enhanced Raman scattering (SERS) reporter for tracking and
Wen-Tsen Chen et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 21(5), 864-867 (2010-02-23)
We have developed a new internal standard method for the determination of the concentration of captopril (CAP) through surface-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry (SALDI-MS) using gold nanoparticles (Au NPs). This approach provided linearity for CAP over the concentration range 2.5-25
Aleksandra Jaworska et al.
The Analyst, 140(7), 2321-2329 (2014-12-09)
The intracellular pH plays an important role in various cellular processes. In this work, we describe a method for monitoring of the intracellular pH in endothelial cells by using surface enhanced Raman spectroscopy (SERS) and 4-mercaptobenzoic acid (MBA) anchored to
Fenglin Wang et al.
Analytical chemistry, 84(18), 8013-8019 (2012-08-14)
Sensors based upon surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) are attractive because they have narrow, vibrationally specific spectral peaks that can be excited using red and near-infrared light which avoids photobleaching, penetrates tissue, and reduces autofluorescence. Several groups have fabricated pH nanosensors
Garima Gupta et al.
Biosensors & bioelectronics, 36(1), 95-102 (2012-04-27)
Surface plasmon resonance (SPR) immunosensor using 4-mercaptobenzoic acid (4-MBA) modified gold SPR chip was developed first time for the detection of flagellin specific antibodies of Salmonella typhi (S. typhi). Flagellin protein of S. typhi was prepared by recombinant DNA technology.