主要文書
8.41613
Sigma-Aldrich
Thiosalicylic acid
for synthesis
別名:
Thiosalicylic acid, 2-Mercaptobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6O2S
CAS番号:
分子量:
154.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
205-704-3
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
フォーム
crystals
mp
165-166 °C (sublimed)
密度
1.49 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Sc1c(cccc1)C(=O)O
InChI
1S/C7H6O2S/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,10H,(H,8,9)
InChI Key
NBOMNTLFRHMDEZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98,0 %(m)
Identity (IR): conforms
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3