Merck
T33200
Sigma-Aldrich
チオサリチル酸
97%
別名:
2-スルファニル安息香酸, 2-メルカプト安息香酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSC6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
154.19
Beilstein:
508507
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
162-165 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1ccccc1S
InChI
1S/C7H6O2S/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,10H,(H,8,9)
InChI Key
NBOMNTLFRHMDEZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
チオサリチル酸は、以下の用途に使用できます:
  • 3-インドリルスルフィドを脱スルフィニル化させて3-非置換インドールを得るための求核試薬トラッピング剤。
  • リチウムジイソプロピルアミドとベンズアルデヒドを反応させてチオフラバノンを合成する際に用いられる2′-メルカプトアセトフェノンを調製するための出発物質。
  • 金属ナノ粒子の合成における安定化剤
フリーラジカル重合の光開始剤として使用される2-チオキサントン-チオ酢酸二分子系の調製にも使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T33200-VAR:
T33200-5G:
T33200-100G:
T33200-500G:
T33200-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
The Journal of Organic Chemistry, 59, 6372-6372 (1994)
Synthesis and characterization of thiosalicylic acid stabilized gold nanoparticles
Pattabi RM and Pattabi M
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 74(1), 195-199 (2009)
A new chemical method to desulfenylate indol-3-yl sulfides
Hamel P, et al.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 74(1-4), 391-391 (1993)
G Serrano et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 23(3 Pt 1), 479-483 (1990-09-01)
A photocontact dermatitis developed in three patients after the application of gel containing 0.5% piroxicam. Patch tests were positive to thiomersal and thiosalicylic acid. Photopatch tests with piroxicam at several concentrations were positive in the three patients but negative in
One-Component Bimolecular Photoinitiating Systems, 2
Aydin M, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 24(12), 718-723 (2003)