Merck
JRD0440
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(methylthio)benzoate
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10O2S
CAS番号:
分子量:
182.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(SC)cc1
InChI
1S/C9H10O2S/c1-11-9(10)7-3-5-8(12-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChI Key
UQGNSVPCBCFZCE-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JRD0440-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J A van den Goorbergh et al.
Carcinogenesis, 8(2), 275-279 (1987-02-01)
In order to find potentially effective compounds that could prevent the covalent binding of the carcinogen N-hydroxy-2-acetylaminofluorene (N-OH-AAF) to rat liver macromolecules in vivo, the prevention of the covalent binding to RNA of the sulfate ester of the carcinogen N-OH-AAF
P S Robbins et al.
Die Naturwissenschaften, 90(11), 517-520 (2003-11-12)
The female-produced sex pheromone of Phyllophaga crinita (Burmeister) (Coleoptera: Scarabaeidae: Melolonthinae; the adult has no common name) is identified as methyl 2-(methylthio)benzoate. This is the first identification of a sulfur-containing, long-distance, female-produced sex attractant from any insect taxa. The root-feeding
E D Kroese et al.
Mutation research, 245(2), 67-74 (1990-10-01)
Thioethers are effective scavengers of electrophilic metabolites derived from the hepatocarcinogen N-hydroxy-2-acetylaminofluorene (van den Goorbergh et al., 1987). In this study 2 of these thioethers, 4-(methylthio)benzoic acid (MTB) and its methylester, methyl 4-(methylthio)benzoate (MMTB), have been tested for their ability
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
JRD0440-1G4061825142555