Merck
586269
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-(2-thienyl)pyrazole
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7N3S
CAS番号:
分子量:
165.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
102-106 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1cc(n[nH]1)-c2cccs2
InChI
1S/C7H7N3S/c8-7-4-5(9-10-7)6-2-1-3-11-6/h1-4H,(H3,8,9,10)
InChI Key
TXSOLYKLZBJHFF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
586269-1G:
586269-BULK:
586269-VAR:
586269-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)