Merck
T33405
Sigma-Aldrich
チオセミカルバジド
99%
別名:
TSC, TSZ, チオカルバモイルヒドラジド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CSNHNH2
CAS番号:
分子量:
91.14
Beilstein:
506320
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
mp
180-183 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
NNC(N)=S
InChI
1S/CH5N3S/c2-1(5)4-3/h3H2,(H3,2,4,5)
InChI Key
BRWIZMBXBAOCCF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
チオセミカルバジドは通常、広範囲のチオセミカルバゾンの合成のため、アルデヒドまたはケトンと共に凝縮されます。様々な複素環や、生体活性分子、たとえばチオセミカルバジド、チエノピリミジン尿素誘導体および 2-アミノチアジアゾールなどの生成に用いることができます。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T33405-5KG:
T33405-BULK:
T33405-100G:4548173212722
T33405-5G:4548173212746
T33405-10KG:
T33405-500G:4548173212739
T33405-VAR:
T33405-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Design, synthesis and biochemical evaluation of novel multi-target inhibitors as potential anti-Parkinson agents.
Carradori S, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 143, 1543-1552 (2018)
Exploiting the 2-Amino-1, 3, 4-thiadiazole Scaffold To Inhibit Trypanosoma brucei Pteridine Reductase in Support of Early-Stage Drug Discovery.
Linciano P, et al.
ACS Omega, 2(9), 5666-5683 (2017)
Design and synthesis of thienopyrimidine urea derivatives with potential cytotoxic and pro-apoptotic activity against breast cancer cell line MCF-7.
Abdelhaleem EF, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 143, 1807-1825 (2018)
Thiosemicarbazides: synthesis and reactions.
Metwally MA, et al.
Journal of Sulfur Chemistry, 32(5), 489-519 (2011)
2-Acetylpyridine thiosemicarbazones. 1. A new class of potential antimalarial agents.
Klayman DL, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 22(7), 855-862 (1979)