Merck
E49304
Sigma-Aldrich
4-Ethyl-3-thiosemicarbazide
97%
別名:
1-Amino-3-ethylthiourea, 3-Amino-1-ethylthiourea, 4-Ethylthiosemicarbazide, 4-Ethylthiosemicarbizide, 4-N-Ethyl-3-thiosemicarbazide, 4-N-Ethylthiosemicarbazide, Ethylthiosemicarbazide, N-Ethylhydrazinecarbothioamide, N-Ethylthiosemicarbazide, N1-Ethylthiosemicarbazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5NHCSNHNH2
CAS番号:
分子量:
119.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
82-84 °C (lit.)
SMILES記法
CCNC(=S)NN
InChI
1S/C3H9N3S/c1-2-5-3(7)6-4/h2,4H2,1H3,(H2,5,6,7)
InChI Key
SKYYTGUCWARUCL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
E49304-BULK:
E49304-500G:
E49304-25G:
E49304-5G:
E49304-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Tara F Tahir et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 12(11), 14968-14982 (2012-12-04)
A flow injection analysis (FIA) incorporating a thiosemicarbazone-based coated wire electrode (CWE) was developed method for the determination of mercury(II). A 0.1 M KNO(3) carrier stream with pH between 1 and 5 and flow rate of 1 mL·min(-1) were used