Merck
264989
Sigma-Aldrich
2-メチル-3-チオセミカルバジド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCSN(CH3)NH2
CAS番号:
分子量:
105.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
173-175 °C (lit.)
SMILES記法
CN(N)C(N)=S
InChI
1S/C2H7N3S/c1-5(4)2(3)6/h4H2,1H3,(H2,3,6)
InChI Key
IIGQLQZSWDUOBI-UHFFFAOYSA-N
詳細
The rate constant for dihydroxy intermediate formation from 2-methyl-3-thiosemicarbazide was studied.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
264989-5G:
264989-1G:
264989-BULK:
264989-25G:
264989-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reaction between various benzaldehydes and phenylhydroxylamine: special behaviour compared with other amines.
Brighente IM, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 11, 1861-1864 (1991)
Synthesis and characterization of new amino acyl-4-thiazolidones.
Leite ACL, et al.
Quimica nova, 30(2), 284-286 (2007)
Franco Bisceglie et al.
Metallomics : integrated biometal science, 8(12), 1255-1265 (2016-11-15)
A comparative study between two bisthiosemicarbazones, 2,3-butanedione bis(4,4-dimethyl-3-thiosemicarbazone) and 2,3-butanedione bis(2-methyl-3-thiosemicarbazone), and their copper(ii) complexes is reported. The four compounds have been tested on a leukemia cell line U937 (p53-null) and on an adenocarcinoma cell line A549. The study includes