Merck
130060
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-thiosemicarbazide
97%
別名:
N-Methylhydrazinecarbothioamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3NHCSNHNH2
CAS番号:
分子量:
105.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
135-138 °C (lit.)
官能基
amine
hydrazine
thiourea
SMILES記法
CNC(=S)NN
InChI
1S/C2H7N3S/c1-4-2(6)5-3/h3H2,1H3,(H2,4,5,6)
InChI Key
PTVZQOAHCSKAAS-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Methyl-3-thiosemicarbazide is a subject of considerable pharmacological interest owing to its wide range of biological effects.
アプリケーション
4-Methyl-3-thiosemicarbazide was used in the analysis of electronic features of sulfur-using, high-resolution, low-temperature X-ray diffraction datasets.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
130060-BULK:
130060-50G:
130060-10G:
130060-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Electronic features and hydrogen bonding capacity of the sulfur acceptor in thioureido-based compounds. Experimental charge density study of 4-methyl-3-thiosemicarbazide.
Francuski BM, et al. et al.
CrystEngComm, 13, 3580-3591 (2011)
D Zahn et al.
Water research, 150, 86-96 (2018-12-06)
Transformation of industrial chemicals might be a significant source of hitherto unknown persistent and mobile organic contaminants (PMOC, PM chemicals) present in the aquatic environment. Herein we depicted a three-step strategy consisting of (I) the prioritization of potential PMOC precursors