アッセイ
95%
フォーム
liquid
不純物
<5% N-(chloroformyl)glycine ethyl ester
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
67-68 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
ester
isocyanate
SMILES記法
CCOC(=O)CN=C=O
InChI
1S/C5H7NO3/c1-2-9-5(8)3-6-4-7/h2-3H2,1H3
InChI Key
DUVOZUPPHBRJJO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 6-(カルボキシメチルウレイド)-(±)-ニコチン(CMUNic)、ニコチン免疫原
- エチル8-カルバモイル-4-オキソ-3,4-ジヒドロイミダゾ[5,1-d]-1,2,3,5-テトラジン-3-イルアセテート
- イミダゾ[1,2-c]-キナゾリン-2,5-(3H,6H)ジオン
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
238627-10G:
238627-50G:
238627-BULK:
238627-VAR:
238627-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック