Merck
238880
Sigma-Aldrich
イソシアノ酢酸メチル
technical grade, 95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CNCH2COOCH3
CAS番号:
分子量:
99.09
Beilstein:
3537963
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
75-76 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
ester
isonitrile
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)C[N+]#[C-]
InChI
1S/C4H5NO2/c1-5-3-4(6)7-2/h3H2,2H3
InChI Key
CRXFROMHHBMNAB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
イソシアノ酢酸メチルは、網目状の固相カテコール銅触媒の存在下でカルボニル化合物との直接的アルドール反応を受け、オキサゾリンを生成します。また、Ugi 4成分縮合反応にも用いられています
アプリケーション
イソシアノ酢酸メチルは、銅触媒によるオキサゾリンのジアステレオ選択的合成に用いられています
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
238880-5G:
238880-BULK:
238880-VAR:
238880-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Tetrahedron Letters, 47, 8641-8641 (2006)
Hidetoshi Ohta et al.
Chemistry, an Asian journal, 6(9), 2545-2549 (2011-07-14)
The development of a highly active solid-phase catechol-copper network catalyst for direct aldol reaction is described. The catalyst was prepared from an alkyl-chain-linked bis(catechol) and a copper(II) complex. The direct aldol reaction between carbonyl compounds (aldehydes and ketones) and methyl
X C Liu et al.
Biotechnology and bioengineering, 69(4), 457-460 (2000-06-22)
The chemoenzymatic preparation of a nine-member Ugi condensation library is described. The carboxylic acid and amine precursors are based on 3-hydroxybutyrate and 4-amino-1-butanol, respectively, and have been acylated selectively using a variety of acyl donors catalyzed by porcine pancreatic lipase.
Stefan Oelmann et al.
Biomacromolecules, 20(1), 90-101 (2018-06-06)
A Passerini three-component polymerization was performed for the synthesis of amphiphilic star-shaped block copolymers with hydrophobic cores and hydrophilic coronae. The degree of polymerization of the hydrophobic core was varied from 5 to 10 repeating units, and the side chain