Merck
W414522
Sigma-Aldrich
Isoambrettolide
≥97%, FG
別名:
Hexadec-9-en-1,16 lactone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H28O2
CAS番号:
分子量:
252.39
FEMA番号:
4145
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
10.063
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Halal
Kosher
品質水準
法規制遵守
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥97%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fatty; fruity; woody; waxy; sweet
SMILES記法
O1CCCCCC\C=C/CCCCCCCC1=O
InChI
1S/C16H28O2/c17-16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-18-16/h1,3H,2,4-15H2/b3-1-
InChI Key
QILMAYXCYBTEDM-IWQZZHSRSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
330.8 °F - closed cup
引火点(℃)
166 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W414522-VAR-K:
W414522-SAMPLE-K:
W414522-100G-K:4548173376554
W414522-BULK-K:
W414522-1KG-K:4548173376561
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)