Merck
PHL89737
Muscone
phyproof® Reference Substance
別名:
3-Methylcyclopentadecanone, Moschus ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H30O
CAS番号:
分子量:
238.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (GC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C16H30O/c1-15-12-10-8-6-4-2-3-5-7-9-11-13-16(17)14-15/h15H,2-14H2,1H3
InChI Key
ALHUZKCOMYUFRB-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89737-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)