Merck
134775
Sigma-Aldrich
2-アセトナフトン
99%
別名:
2′-アセトナフトン, 2-アセチルナフタレン, メチル 2-ナフチルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H7COCH3
CAS番号:
分子量:
170.21
Beilstein:
774965
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
bp
300-301 °C (lit.)
mp
52-56 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10O/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-8H,1H3
InChI Key
XSAYZAUNJMRRIR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2-アセトナフトンは、水素供与体であるトリ-n-ブチルスタンナンの存在下で効率的に光還元されます。本化合物は、一重項酸素の三重項増感生成のためのパルス窒素レーザー光分解により、D2OまたはH2O中の空気飽和ドデシル硫酸ナトリウムミセルに可溶化されます
アプリケーション
2-アセトナフトンは、不均一シリカゲル/シクロヘキサン系の一重項分子酸素リン光の直接時間分解研究で使用されました
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
334.4 °F - DIN 51758
引火点(℃)
168 °C - DIN 51758
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
134775-5G:
134775-BULK:
134775-VAR:
134775-100G:
134775-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mechanisms of Photoreactions in Solution. VI. 1 Reduction of 1-Naphthaldehyde and 2-Acetonaphthone.
Hammond GS and Leermakers PA.
Journal of the American Chemical Society, 84(2), 207-211 (1962)
Lifetime and reactivity of singlet oxygen in an aqueous micellar system: a pulsed nitrogen laser study.
Gorman AA and Rodgers MAJ.
Chemical Physics Letters, 55(1), 52-54 (1978)
Quenching of singlet molecular oxygen (1. DELTA. gO2) in silica gel/cyclohexane heterogeneous systems. A direct time-resolved study.
Iu KK and Thomas JK.
Journal of the American Chemical Society, 112(9), 3319-3325 (1990)
Russell J Chedgy et al.
Phytochemistry, 113, 149-159 (2015-01-07)
Salicinoids are phenolic glycosides (PGs) characteristic of the Salicaceae and are known defenses against insect herbivory. Common examples are salicin, salicortin, tremuloidin, and tremulacin, which accumulate to high concentrations in the leaves and bark of willows and poplars. Although their