由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
アッセイ
≥99%
mp
76-78 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
corn; nutty; potato
SMILES記法
CC(=O)c1cnccn1
InChI
1S/C6H6N2O/c1-5(9)6-4-7-2-3-8-6/h2-4H,1H3
InChI Key
DBZAKQWXICEWNW-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W312606-BULK-K:
W312606-1KG:
W312606-250G:
W312606-250G-K:
W312606-1KG-K:4548173975238
W312606-SAMPLE-K:
W312606-100G-K:4548173975221
W312606-5KG:
W312606-SAMPLE:
W312606-100G:
W312606-VAR-K:
W312606-5KG-K:4548173975245
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W312606-5KG-K | 4061835516476 |
W312606-100G-K | 4061835513536 |
W312606-1KG-K | 4061837520716 |
W312606-250G-K | |
W312606-SAMPLE-K | 4061837520730 |