Merck
499234
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-4-methylpyridine
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9NO
CAS番号:
分子量:
135.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
30-34 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
Cc1ccnc(c1)C(C)=O
InChI
1S/C8H9NO/c1-6-3-4-9-8(5-6)7(2)10/h3-5H,1-2H3
InChI Key
HRVQMQWVGKYDCF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
2-Acetyl-4-methylpyridine is a substituted pyridine that can be prepared from 2-bromo-4-methylpyridine.
アプリケーション
2-Acetyl-4-methylpyridine may be used in the synthesis of:
  • 3,5-bis(4,4"-dimethyl-2,2′:6′,2′′-terpyridin-4′-yl)-1-bromobenzene
  • 1,3-bis(4,4"-dimethyl-2,2′:6′,2′′-terpyridin-4′-yl)-5-methylbenzene
  • 2-(3′,3′-bis(ethylthio)-1′-oxoprop-2′-en-1′-yl)-4-methylpyridine
  • 2-(3′-(N,N-dimethylamino)-1′-oxoprop-2′-en-1′-yl)-4-methylpyridine
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
203.0 °F - closed cup
引火点(℃)
95 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
499234-VAR:
499234-1G:
499234-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Steric Control of Directional Isomerism in Dicopper (I) Helicates of Asymmetrically Substituted 2,2':6',2'':2'',6'''-Quaterpyridine Derivatives.
Constable EC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 119(24), 5606-5617 (1997)
Construction of hexanuclear macrocycles by a coupling strategy from polyfunctionalized bis (terpyridines).
Eryazici I and Newkome GR
New. J. Chem., 33(2), 345-357 (2009)