Merck
510734
Sigma-Aldrich
6-クロロ-3-ピリジンカルボニトリル
97%
別名:
2-クロロ-5-シアノピリジン, 2-クロロピリジン-5-カルボニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3ClN2
CAS番号:
分子量:
138.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
116-120 °C (lit.)
官能基
chloro
nitrile
SMILES記法
Clc1ccc(cn1)C#N
InChI
1S/C6H3ClN2/c7-6-2-1-5(3-8)4-9-6/h1-2,4H
InChI Key
ORIQLMBUPMABDV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
6-Chloro-3-pyridinecarbonitrile is a substituted pyridine.
アプリケーション
6-Chloro-3-pyridinecarbonitrile (2-Chloro-5-cyanopyridine) may be used in the preparation of:
  • (6-chloro-3-pyridyl)methylamine
  • 2-(N-methyl-N-isopropylamino)-5-cyanopyridine
  • S-(5-cyano-2-pyridyl)thiouronium chloride
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
510734-25G:4548173359885
510734-BULK:
510734-VAR:
510734-5G:4548173164618
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An experimental test of CN bond twisting in the TICT state: syn-anti photoisomerization in 2-(N-Methyl-N-isopropylamino)-5-cyanopyridine.
Dobkowski J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(11), 2406-2407 (2002)
Bachir Latli et al.
Journal of labelled compounds & radiopharmaceuticals (2018-05-17)
1-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-4-carboxylic acid (2-methanesulfonyl-pyridin-4-ylmethyl)-amide (1) and its analogs (2) and (3) are potent CCR1 antagonists intended for the treatment of rheumatoid arthritis. The detailed syntheses of these 3 compounds labeled with carbon-13 as well as the preparation of (1) and (2)
Chemotherapeutic agents of the sulphone type. Part V. 2: 5-Disubstituted derivatives of pyridine.
Forrest HS and Walker J.
Journal of the Chemical Society, 1939-1945 (1948)
Practical Synthesis of (6-Chloro-3-pyridyl) methylamine by Highly Selective Hydrogenation of 6-Chloro-3-pyridinecarbonitrile with Improved Raney Nickel Catalyst.
Tanaka K, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 73(5), 1227-1231 (2000)