Merck
W325104
Sigma-Aldrich
2-アセチルピリジン
≥99%, FG
別名:
メチル 2-ピリジルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7NO
CAS番号:
分子量:
121.14
FEMA番号:
3251
Beilstein:
107759
EC Number:
欧州評議会番号:
2315
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
14.038
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.521 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
密度
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
corn; fatty; oily; popcorn; tobacco
SMILES記法
CC(=O)c1ccccn1
InChI
1S/C7H7NO/c1-6(9)7-4-2-3-5-8-7/h2-5H,1H3
InChI Key
AJKVQEKCUACUMD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-アセチルピリジンは、ライ麦パンの皮と煎りゴマに含まれる揮発性の香味物質です。Yahonkaoluo葉とXiangjing-8618米に含まれる「香り米」のような芳香の主要な関連物質としても特定されています。
アプリケーション
  • オクタン酸ヒドラジドリガンド由来の 2 つの新しい銅(II)ベースの潜在的な薬剤と CT-DNA との相互作用および in vitro 細胞毒性:この研究では、2-アセチルピリジンなどのオクタン酸ヒドラジドリガンド由来の銅(II)錯体と CT-DNA との相互作用および細胞毒性効果を調査しました。その結果、これらの錯体が抗癌剤として大きな可能性を持つことが示されました(Chowdhury et al., 2024)。
  • 3 つの水溶性銅(II)N-ヘテロサイクリックカルベン錯体:持続可能な条件下での銅触媒によるケトン還元に向けて:この研究では、サステイナブルな条件下でのケトン還元を触媒する、2-アセチルピリジンを含有する水溶性の銅(II)錯体の合成と応用について調査しています。この研究は、グリーンケミストリーの応用における潜在的可能性に重点を置いています(Sharma et al., 2024)。
  • 環境にやさしい Cu/NiO ナノ粒子の合成:イサチンを基盤とするカルコン合成における抗癌活性の触媒潜在能力:この研究では、抗癌特性を持つ可能性のあるカルコンの合成における触媒効果を目的として、2-アセチルピリジンを組み込んだ Cu/NiO ナノ粒子の合成に焦点を当てています(Cahyana et al., 2023)。
  • ゼブラフィッシュ(Danio rerio)飼育における合成香料の応用:魅力的な個体の飼育に重点を置いて:魚の成長、福祉、食欲への影響:この研究では、2-アセチルピリジンなどの合成香料がゼブラフィッシュの成長、福祉、食欲に与える影響を調査し、水産養殖への潜在的な応用に焦点を当てています(Conti et al., 2023)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W325104-SAMPLE:
W325104-100KG:
W325104-1DRUM-K:
W325104-100G-K:4548173976389
W325104-4X25KG-K:
W325104-VAR-K:
W325104-BULK-K:
W325104-1KG-K:4548173976396
W325104-25KG-K:4548173976402
W325104-10KG:
W325104-250G:
W325104-25KG:
W325104-1KG:
W325104-5KG:
W325104-SAMPLE-K:
W325104-100G:
W325104-5KG-K:4548173976419
W325104-10KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
??Acetyl?N?heterocycles in the Maillard reaction.
Kerler J, et al.
Food Reviews International, 13(4), 553-575 (1997)
Identification of 2-acetylpyridine in Xiangjing-8618 rice and in Yahonkaoluo leaves.
Jianming G.
Food Chemistry, 78(2), 163-166 (2002)
Joëlle Akl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(33), 12721-12733 (2014-07-12)
The 4'-(2-fluorenyl)-2,2':6',2''-terpyridine (FT) ligand and its cis(Cl,Cl)- and trans(Cl,Cl)-[Ru(II)(FT)Cl2(NO)](PF6) complexes have been synthesized. Both isomers were separated by HPLC and fully characterized by (1)H and (13)C NMR. The X-ray diffraction crystal structures were solved for FT (Pna21 space group, a
Subhashree P Dash et al.
Journal of inorganic biochemistry, 144, 1-12 (2015-01-13)
Three dioxidovanadium(V) complexes [VO2L(1-3)] (1-3) [HL(1)=1-napthoyl hydrazone of 2-acetyl pyridine, HL(2)=2-furoyl hydrazone of 2-acetyl pyridine and H2L(3)=isonicotinoyl hydrazone of 2-hydroxy benzaldehyde] have been reported. All the complexes were characterized by various spectroscopy (IR, UV-visible and NMR) and the molecular structures
Cléia Justino Nunes et al.
Journal of inorganic biochemistry, 149, 49-58 (2015-05-30)
In this work, the influence of two new dinuclear copper(II) complexes in the viability of melanoma cells (B16F10 and TM1MNG3) was investigated, with the aim of verifying possible correlations between their cytotoxicity and their structure. One of the complexes had
資料
It seems that more and more consumers are demanding fragrance-free products, be it for household cleaning or personal care. Some believe that in doing so, they are purchasing a more natural product.
家庭用洗剤、パーソナルケア製品など、無香料製品に対する需要がますます増えています。無香料な製品を求めることでより天然製品に近いものを購入していると信じている人もいます。
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W325104-100G
W325104-100G-K4061838093707
W325104-10KG
W325104-250G
W325104-25KG
W325104-5KG
W325104-5KG-K4061837528590
W325104-SAMPLE
W325104-100KG
W325104-10KG-K
W325104-1DRUM-K
W325104-1KG
W325104-1KG-K4061838257819
W325104-25KG-K4061837528583
W325104-4X25KG-K
W325104-SAMPLE-K4061838193155