Key Documents
8.06766
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzaldehyde
for synthesis
別名:
4-Nitrobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(NO2)C6H4CHO
CAS番号:
分子量:
151.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
EC Index Number:
209-084-5
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
solid
有効性
4700 mg/kg LD50, oral (Rat)
16000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
101-104 °C
かさ密度
400 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H
InChI Key
BXRFQSNOROATLV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 103 °C
Melting range (upper value): ≤ 108 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2