安全性情報
8.06021
Sigma-Aldrich
Methanesulfonyl chloride
for synthesis
別名:
Methanesulfonyl chloride, Methanesulfonyl chloride, Mesyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
114.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
204-706-1
NACRES:
NA.22
蒸気圧
2.79 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
liquid
自己発火温度
435 °C
有効性
205-317 mg/kg LD50, oral (Rat)
200-2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-32 °C
転移温度
flash point 102 °C
密度
1.478 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/CH3ClO2S/c1-5(2,3)4/h1H3
InChI Key
QARBMVPHQWIHKH-UHFFFAOYSA-N
詳細
合成用
アプリケーション
Methanesulfonyl chloride for synthesis. CAS 124-63-0, EC Number 204-706-1, chemical formula CH₃SO₂Cl.
アナリシスノート
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.473 - 1.476Identity (IR)passes test
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体