Merck
1.37014
SAFC
炭酸ナトリウム
anhydrous EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,JP,NF
医薬品製造
別名:
カルシネド ソーダ, ソーダ灰, 炭酸二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2CO3
CAS番号:
分子量:
105.99
Beilstein:
4154566
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
207-838-8
認証
BP
JP
NF
Ph. Eur.
品質水準
製品種目
EMPROVE® EXPERT
有効性
4090 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
mp
851 °C (lit.)
密度
2.53 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1100 kg/m3
アプリケーション
parenterals
保管温度
2-25°C
SMILES記法
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity ProgramAs part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Buffer quality is vital for the success of biopharmaceutical processes, because buffers are indispensable in nearly every production step.
Our broad portfolio of buffer materials manufactured under appropriate controls is tailored to your needs. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
生物化学的/生理学的作用
バッファー成分です。表在性膜タンパク質の除去に使用することができます。
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1370140000:
1370145000:
1370141000:
1370149012:
1370149029:
US11370149028:
1.37014.9028:
1370149999:
1370140001:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5