Merck
03660
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン四酢酸 二カリウム塩 二水和物
puriss. p.a., ≥99.0% (KT)
別名:
(エチレンジニトリロ)四酢酸 二カリウム塩, EDTA 二カリウム塩, エダタミル, エチレンジアミン四酢酸カリウム, 二塩基酸, エチレンジアミン四酢酸二カリウム 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOCCH2(KOOCCH2)NCH2CH2N(CH2COOK)CH2COOH · 2H2O
CAS番号:
分子量:
404.45
EC Number:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.21
グレード
puriss. p.a.
品質水準
アッセイ
≥99.0% (KT)
pH
4-5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
255-280 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
O.O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI Key
JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate (K2EDTA), is a well known chelating agent with various uses in chemical synthesis, analytical chemistry, and biochemistry. In chemical synthesis, K2EDTA is often employed to remove metal impurities from solutions or as a complexation agent to control the reactivity of metal ions. It can be used to sequester or chelate metal ions such as calcium, magnesium, iron, and copper, which helps prevent undesired side reactions.
アプリケーション
微量の重金属による酵素触媒反応の阻害を防ぐ目的で用いられます。
Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate (K2EDTA) can be used as:
  • A mobile phase modifier in the separation of UV filters using HPLC.
  • A chelating agent in the determination of traces of beryllium compound by colorimetric method.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
03660-BULK:
03660-1KG:
03660-500G:
03660-VAR:
03660-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Onsite direct-read system for semi-quantitative detection of traces of beryllium on surfaces
Tekleab TM, et al.
Journal of Environmental Monitoring, 8(6), 625-629 (2006)
Determination of sixteen UV filters in suncare formulations by high-performance liquid chromatography.
Schakel DJ, et al.
Journal of Chromatography A, 1049(1-2), 127-130 (2004)
Lisa K Philp et al.
PloS one, 10(2), e0117494-e0117494 (2015-02-07)
High saturated fat (HF-S) diets increase intramyocellular lipid, an effect ameliorated by omega-3 fatty acids in vitro and in vivo, though little is known about sex- and muscle fiber type-specific effects. We compared effects of standard chow, HF-S, and 7.5%