Merck
70072
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン四酢酸 三カリウム塩 二水和物
puriss. p.a., ≥99.0% (KT)
別名:
EDTA 三カリウム塩, エダタミル, エチレンジアミン四酢酸三カリウム塩 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(KOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOK)CH2COOH · 2H2O
CAS番号:
分子量:
442.54
Beilstein:
6762497
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
puriss. p.a.
品質水準
アッセイ
≥99.0% (KT)
フォーム
solid
mp
182 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤20 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤3000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
官能基
amine
carboxylic acid
SMILES記法
[K+].[K+].[K+].[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.3K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI Key
MAPFUJCWRWFQIY-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
微量の重金属による酵素触媒反応の阻害を防ぐ目的で用いられます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
70072-250G:
70072-50G:
70072-VAR:
70072-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Justin P Dassie et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 22(11), 1910-1922 (2014-06-24)
Cell-targeted therapies (smart drugs), which selectively control cancer cell progression with limited toxicity to normal cells, have been developed to effectively treat some cancers. However, many cancers such as metastatic prostate cancer (PC) have yet to be treated with current