Merck
H0878
Sigma-Aldrich
ヘパリン リチウム塩 from porcine intestinal mucosa
≥150 USP units/mg
別名:
Lithium acid heparin, Lithium heparinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
Porcine intestinal mucosa
フォーム
powder
比活性
≥150 USP units/mg
off-white
溶解性
water: 40 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
微量陽イオン
Li: 3-4%
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
plasma purification
sample preparation
保管温度
room temp
SMILES記法
[S](=O)(=O)(NC1C(OC(C(C1O)OC2OC(C(C(C2O[S](=O)(=O)O)O)OC)C(=O)O)CO[S](=O)(=O)O)OC)O
InChI
1S/C14H25NO20S3/c1-29-9-7(17)10(35-38(26,27)28)14(34-11(9)12(18)19)33-8-4(3-31-37(23,24)25)32-13(30-2)5(6(8)16)15-36(20,21)22/h4-11,13-17H,3H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21,22)(H,23,24,25)(H,26,27,28)
InChI Key
HXSDFQWQRCUQHF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘパリンリチウムは、グリコサミノグリカンのファミリーに属する高度に硫酸化された多糖であり、細胞培養、がん生物学、生化学、および薬物送達などの研究分野において極めて重要です。タンパク質や細胞と相互作用を示すことから、分子および細胞プロセスを研究するため、腫瘍のモデリング、結合相互作用を調べるため、および細胞培養添加剤として細胞生存性を維持するために使用されています。
アプリケーション
ヘパリンリチウムは以下に使用されています:
  • 細胞表面電荷測定における光度測定値を検証するため
  • 実験研究に用いる抗凝血剤として
  • 乳酸代謝に対する低温ストレスを調べるため
  • 直接膜供給アッセイで抗凝血剤の効果を調べるため
  • 神経膠芽腫細胞モデルでの2Dおよび3D vitro細胞培養のため
  • 心臓ペースメーカー細胞胚性パターンの機械的プロービング(心臓組織構造学的研究と発生生物学の幅広い分野に役立つ試験)の際に、血栓形成および組織損傷を防止するため
特徴および利点
  • ≥150 USP units/mgの比活性度を有するヘパリン
  • 汎用性が高く、さまざまな実験用途と研究用途に適用可能
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
メルクのさまざまな生化学物質製品に関する詳細な情報をお求めの場合は、このフォームに入力してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H0878-BULK:
H0878-VAR:
H0878-25KU:
H0878-100KU:
H0878-250KU:
H0878-1MU:
H0878-500KU:
H0878-50KU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chia-Hao Chang et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part A, Molecular & integrative physiology, 248, 110744-110744 (2020-06-23)
The milkfish Chanos chanos, an economically important cultured marine species in Southeast Asia, exhibits stenothermal and euryhaline characteristics and huge mortality usually occurs during extreme cold weather in winter. Under conditions beyond optimal temperatures, ectothermic species experience an increase in
R B Shartau et al.
The Journal of experimental biology, 223(Pt 7) (2020-03-05)
Acute (<96 h) exposure to elevated environmental CO2 (hypercarbia) induces a pH disturbance in fishes that is often compensated by concurrent recovery of intracellular and extracellular pH (pHi and pHe, respectively; coupled pH regulation). However, coupled pH regulation may be limited
Circulation, 55(2), 423-426A-423-426A (1977-02-01)
Presently available data indicate that low-dose heparin will significantly diminish postoperative deep venous thrombosis and pulmonary embolism in patients over the age of 40 subjected to major elective abdomino-thoracic surgery. The schedule is 5,000 USP units of heparin subcutaneously beginning
Hamid Shirkhanloo et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 118, 1-8 (2015-10-30)
A rapid and efficient method based on ionic liquid dispersive liquid-liquid biomicroextraction (IL-DLLBME) was used for speciation and preconcentration of Chromium (III, VI) in human blood samples before determination by electro-thermal atomic absorption spectrometer (ET-AAS). In this method, 1-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
D Beeler et al.
The Journal of biological chemistry, 254(8), 2902-2913 (1979-04-25)
Preparations of low molecular weight porcine heparin with an average specific anticoagulant activity of 94 units/mg were fractionated into "active" and "relatively inactive" forms of the mucopolysaccharide of approximately 6000 daltons each. The active fraction was further subdivided into various
資料
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.